Merck
AMBH93D535AC
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-N-(2-methoxyphenyl)benzimidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.3
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-N-(2-methoxyphenyl)benzimidamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O2/c1-18-13-9-5-3-7-11(13)15(16)17-12-8-4-6-10-14(12)19-2/h3-10H,1-2H3,(H2,16,17)
InChI Key
DRQKGHZNTXISPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/524923-93-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/524923-93-1.html