Merck
AMBH6FD84618
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalen-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.16
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-2-naphthol
Inchi Code
1S/C10H7FO/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,12H
InChI Key
JCBBZMAQEXJMCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/889884-94-0.html
Synonym
7-fluoronaphthalen-2-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/889884-94-0.html