Merck
AMBH6FD8430A
Ambeed, Inc.
2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)pyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-2-yl)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H10N4/c13-8-5-6-14-11(7-8)12-15-9-3-1-2-4-10(9)16-12/h1-7H,(H2,13,14)(H,15,16)
InChI Key
LMMVVCLDIDIEHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1082192-60-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1082192-60-6.html