Merck
AMBH6FD8426C
Ambeed, Inc.
1-(Bromomethyl)naphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.1
MDL番号:
Iupac Name
1-(bromomethyl)naphthalene
Inchi Code
1S/C11H9Br/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChI Key
RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3163-27-7.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3163-27-7.html