Merck
AMBH6FD7F9DB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 8-oxo-3,9-diazaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.36
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 8-oxo-3,9-diazaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O3/c1-13(2,3)19-12(18)16-8-5-14(6-9-16)4-7-15-11(17)10-14/h4-10H2,1-3H3,(H,15,17)
InChI Key
NICATZPYVMNDQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1061731-86-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1061731-86-9.html