Merck
AMBH6FD7F972
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-4-iodo-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.04
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-4-iodo-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5FIN/c9-5-3-7(10)6-1-2-11-8(6)4-5/h1-4,11H
InChI Key
CTXVMXNISQRMMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885520-49-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885520-49-0.html