Merck
AMBH6FD7F8CD
Ambeed, Inc.
1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3
InChI Key
WGUPBBABCUKYCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105321-49-1.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/105321-49-1.html