Merck
AMBH6FD7F8C1
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2-chloroisonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.48
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-6(9)10-3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI Key
ZGVAWYBJGMOKBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886365-28-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886365-28-2.html