Merck
AMBH58176A59
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.7
MDL番号:
Iupac Name
diethyl 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
Inchi Code
1S/C13H14ClFO4/c1-3-18-12(16)11(13(17)19-4-2)9-6-5-8(14)7-10(9)15/h5-7,11H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GIIOUPXFNIJXSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/680211-90-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/680211-90-9.html