Merck
AMBH58176A23
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromo-5-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.91
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dibromo-5-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Br2FN/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H,10H2
InChI Key
ISAQGADJGBSNRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000578-04-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1000578-04-0.html