Merck
AMBH581769DF
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-1-(difluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.46
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-1-(difluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H4BrClF2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,7H
InChI Key
ZNEQJQZXIMENQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261476-50-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261476-50-9.html