Merck
AMBH5817696C
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-iodopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.34
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrClIN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
InChI Key
TYBBZOZWSLKHMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/401892-47-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/401892-47-5.html