Merck
AMBH581767CC
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.52
MDL番号:
Iupac Name
6-bromoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H6BrN.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h1-6H;1H
InChI Key
DBBDYPKQZYXQFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55377-26-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/55377-26-9.html