Merck
AMBH581767BD
Ambeed, Inc.
3,3-Dimethyl-6-nitroindolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-nitro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-10(2)7-4-3-6(12(14)15)5-8(7)11-9(10)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
InChI Key
JTVMMOAEEVKAGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100510-64-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/100510-64-3.html