Merck
AMBH5816B7AD
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,5-dimethylbenzo[d]thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.14
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2,5-dimethylbenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C9H8BrNS/c1-5-3-8-9(4-7(5)10)12-6(2)11-8/h3-4H,1-2H3
InChI Key
HAFVLYMSCHNSRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/178396-28-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/178396-28-6.html