Merck
AMBH58064800
Ambeed, Inc.
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.22
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-8-12-6-7-13(8)10-5-3-2-4-9(10)11/h2-7H,11H2,1H3
InChI Key
LLSZMUSXQITSSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26286-55-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/26286-55-5.html