Merck
AMBH580647A1
Ambeed, Inc.
(4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.04
MDL番号:
Iupac Name
4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H10BNO2/c15-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(8-6-12)14(16)17/h1-8,16-17H
InChI Key
JYKQRYHFHIAGJD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/406482-73-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/406482-73-3.html