Merck
AMBH58064611
Ambeed, Inc.
3-(tert-Butyl)picolinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.22
Iupac Name
3-tert-butyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-10(2,3)8-5-4-6-12-9(8)7-11/h4-6H,1-3H3
InChI Key
XMOXJUWGFXQVKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211518-46-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1211518-46-5.html