Merck
AMBH580644FA
Ambeed, Inc.
N-Methyl-1-(2-nitrophenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.64
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl(2-nitrophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-9-6-7-4-2-3-5-8(7)10(11)12;/h2-5,9H,6H2,1H3;1H
InChI Key
NCDRLRZMVFXZPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5441-60-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5441-60-1.html