Merck
AMBH580644DE
Ambeed, Inc.
Hydrazine-1,2-dicarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.1
MDL番号:
Iupac Name
1,2-hydrazinedicarboxamide
Inchi Code
1S/C2H6N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H3,3,5,7)(H3,4,6,8)
InChI Key
ULUZGMIUTMRARO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110-21-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/110-21-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)