Merck
AMBH580643BD
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrF2N/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2H
InChI Key
OIZRRRZYESNUND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207875-87-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1207875-87-3.html