Merck
AMBH58064338
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1,2-dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.06
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1,2-dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3/c1-5-3-7(10)4-8(6(5)2)9(11,12)13/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AINASRYWSBKQSE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/80245-29-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/80245-29-0.html