Merck
AMBH5806423E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-chloroquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.49
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-5-chloroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2/c9-5-1-2-6-8(7(5)10)12-4-3-11-6/h1-4H
InChI Key
WEYZFDYMJJVIPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1210047-63-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1210047-63-4.html