Merck
AMBH47A8D851
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-hydrazinopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.58
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c6-5-3-4(9-7)1-2-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI Key
YCFQPRVUXPTFON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/700811-29-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/700811-29-6.html