Merck
AMBH324ABCAD
Ambeed, Inc.
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)(phenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
Iupac Name
(4-(hydroxymethyl)phenyl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H12O2/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10H2
InChI Key
YZHGHGHCDSLOBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81449-01-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/81449-01-6.html