Merck
AMBH324AB868
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-Methanesulfonyloxymethyl-piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.38
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-{[(methylsulfonyl)oxy]methyl}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO5S/c1-12(2,3)18-11(14)13-7-5-6-10(8-13)9-17-19(4,15)16/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
NEZJCDLNARUJSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162166-99-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)