Merck
AMBH3155FDFC
Ambeed, Inc.
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-4-9(12)8-5-6-10(13-2)11(7-8)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
SBMSBQOMJGZBRY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1835-04-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1835-04-7.html