Merck
AMBH3155FB0C
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7,12H,1-3H3
InChI Key
WHWMOMRHHQLBQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25804-49-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/25804-49-3.html