Merck
AMBH3155F9C7
Ambeed, Inc.
5-Amino-4-chloro-2-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.6
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-4-chloro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-4-2-5(8)6(9)3-7(4)10/h2-3,10H,9H2,1H3
InChI Key
WDQMXRWYXILWPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110102-86-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/110102-86-8.html