Merck
AMBH303C699B
Ambeed, Inc.
2,5-Dihydroxyterephthalaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.13
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dihydroxyterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-4,11-12H
InChI Key
PIWMYUGNZBJTID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951-36-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1951-36-6.html