Merck
AMBH303C689F
Ambeed, Inc.
2-Oxaspiro[3.3]heptan-6-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.62
MDL番号:
Iupac Name
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6;/h5H,1-4,7H2;1H
InChI Key
IHSRDAQLBHZRBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1523618-04-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1523618-04-3.html