Merck
AMBH303C6575
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-5-3(8)1-2-4(7)9-5/h1-2H,8H2
InChI Key
QFPSGSIVZKURDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1068976-51-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1068976-51-1.html