Merck
AMBH303C6067
Ambeed, Inc.
2-Fluorophenacylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.62
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FNO.ClH/c9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
InChI Key
GFHFMCRPNVXGFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93102-96-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93102-96-6.html