Merck
AMBH303C604C
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.14
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12(13)14/h2-4H,1H3
InChI Key
KQUQBPVYIURTNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6656-49-1.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6656-49-1.html