Merck
AMBH303C5EAC
Ambeed, Inc.
5,7-Dibromo-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.93
MDL番号:
Iupac Name
5,7-dibromo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4-3-10-11-7(4)6(9)2-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
SBDPXXDRYPLLKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50477-28-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/50477-28-6.html