Merck
AMBH303C5DEB
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-hydroxy-6-methylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.05
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxy-6-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-6(9)3-8(11)7(5)4-10/h2-4,11H,1H3
InChI Key
XXDBEJYASPBHLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427438-58-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1427438-58-1.html