Merck
AMBH303C5D10
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromoquinoline-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.09
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-bromoquinoline-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)9-6-8(12)5-7-3-2-4-13-10(7)9/h2-6H,1H3
InChI Key
NZRRZMBXOBYOAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266728-34-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1266728-34-0.html