Merck
AMBH303C5B37
Ambeed, Inc.
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.22
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-5H,6-8H2,1H3
InChI Key
KYXSVGVQGFPNRQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1612-65-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1612-65-3.html