Merck
AMBH303C5999
Ambeed, Inc.
7-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.11
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrO2S/c10-6-3-1-2-5-4-7(9(11)12)13-8(5)6/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
YYKIKWNYRWUIKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19075-59-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19075-59-3.html