Merck
AMBH303C569D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.02
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O3/c1-12-5-3-2-4(9(10)11)6(7)8-5/h2-3H,1H3
InChI Key
GYUZCAKTIFPHRB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/344296-05-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/344296-05-5.html