Merck
AMBH303C53F8
Ambeed, Inc.
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.2
MDL番号:
Iupac Name
5-nitro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2
InChI Key
VXZHOWCMXKLZNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29809-14-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/29809-14-1.html