Merck
AMBH303C526F
Ambeed, Inc.
Methyl 6-methylpyrazine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-methyl-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-8-4-6(9-5)7(10)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
GLARYWYPSTVHCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41110-38-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/41110-38-7.html