Merck
AMBH303C4FEE
Ambeed, Inc.
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.19
MDL番号:
Iupac Name
(1s,3s,5s,7s)-adamantane-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2.2ClH/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9;;/h7-8H,1-6,11-12H2;2*1H
InChI Key
JFXXSCYTYFTSNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26562-81-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/26562-81-2.html