Merck
AMBH303C4FB1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-9-methyl-9H-purin-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.6
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-9-methyl-9H-purin-6-amine
Inchi Code
1S/C6H6ClN5/c1-12-2-9-3-4(8)10-6(7)11-5(3)12/h2H,1H3,(H2,8,10,11)
InChI Key
XBMKMJLOOAHOKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7013-21-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7013-21-0.html