Merck
AMBH303C4A98
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3-nitro-8-(trifluoromethyl)quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.6
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-nitro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H4ClF3N2O2/c11-8-5-2-1-3-6(10(12,13)14)9(5)15-4-7(8)16(17)18/h1-4H
InChI Key
CWGIRNOYXHBCRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39487-89-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39487-89-3.html