Merck
AMBH303C4A32
Ambeed, Inc.
2-(1-Boc-piperazin-4-yl)-acetic acid 2H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.32
MDL番号:
Iupac Name
[4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinyl]acetic acid dihydrate
Inchi Code
1S/C11H20N2O4.2H2O/c1-11(2,3)17-10(16)13-6-4-12(5-7-13)8-9(14)15;;/h4-8H2,1-3H3,(H,14,15);2*1H2
InChI Key
DGAIWMBOPSWHBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1049785-94-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1049785-94-5.html