Merck
AMBH303C4824
Ambeed, Inc.
H-DL-�Cl-Ala-OMe�
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.03
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H
InChI Key
POPBCSXDEXRDSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33646-31-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33646-31-0.html