Merck
AMBH303C458B
Ambeed, Inc.
Pyrrolo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
Iupac Name
pyrrolo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-4-7-2-1-3-9-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
InChI Key
SLVBZCDHIKVNNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118768-13-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/118768-13-1.html