Merck
AMBH303C4266
Ambeed, Inc.
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(3,5-difluorophenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c1-9(2,12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,12H2,1-2H3
InChI Key
OPFPWVYVDSZPFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130416-51-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/130416-51-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)