Merck
AMBH2D7027CE
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,2'-bipyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.63
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c11-8-4-6-13-10(7-8)9-3-1-2-5-12-9/h1-7H
InChI Key
IXEGJZGCPOORDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14162-94-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14162-94-8.html